Merck
ENA413170527
Enamine
1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine
Größe auswählen
50 MG
€ 492,20
100 MG
€ 713,20
250 MG
€ 999,20
500 MG
€ 1.547,80
1 G
€ 1.972,90
2.5 G
€ 3.822,80
Lieferanten-SKU: EN300-152797-50MG
€ 492,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 492,20
100 MG
€ 713,20
250 MG
€ 999,20
500 MG
€ 1.547,80
1 G
€ 1.972,90
2.5 G
€ 3.822,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-152797-50MG
€ 492,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
284-286
Iupac Name
1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H8N4/c1-11-5-3-2-4-9-6(5)10-7(11)8/h2-4H,1H3,(H2,8,9,10)
InChIKey
IYQKHZOGAWOVTF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152797
Melting Point
284-286
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152797
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)