Wichtige Dokumente
ENA413170408
Enamine
2-[(6-chloropyrazin-2-yl)oxy]acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-152511-100MG
€ 461,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-152511-100MG
€ 461,00
Iupac Name
[(6-chloro-2-pyrazinyl)oxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O3/c7-4-1-8-2-5(9-4)12-3-6(10)11/h1-2H,3H2,(H,10,11)
InChIKey
UHGGLVGAAJWJIS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152511
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)