Merck
ENA413170176
Enamine
1-methyl-1H-pyrazol-4-ol hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 71,00
250 MG
€ 82,70
500 MG
€ 104,80
1 G
€ 121,70
2.5 G
€ 219,20
5 G
€ 381,70
10 G
€ 706,70
Lieferanten-SKU: EN300-152767-100MG
€ 71,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 71,00
250 MG
€ 82,70
500 MG
€ 104,80
1 G
€ 121,70
2.5 G
€ 219,20
5 G
€ 381,70
10 G
€ 706,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.57
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-152767-100MG
€ 71,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
134-138
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazol-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N2O.ClH/c1-6-3-4(7)2-5-6;/h2-3,7H,1H3;1H
InChIKey
VTVNJBVFZPBGER-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152767
Melting Point
134-138
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152767
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)