Merck
ENA413166449
Enamine
3-(1-ethyl-1H-indazol-3-yl)propanal
Größe auswählen
100 MG
€ 709,00
250 MG
€ 892,30
500 MG
€ 1.244,60
1 G
€ 1.516,30
2.5 G
€ 2.705,80
5 G
€ 3.869,30
10 G
€ 5.602,20
Lieferanten-SKU: EN300-140369-100MG
€ 709,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 709,00
250 MG
€ 892,30
500 MG
€ 1.244,60
1 G
€ 1.516,30
2.5 G
€ 2.705,80
5 G
€ 3.869,30
10 G
€ 5.602,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-140369-100MG
€ 709,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1-ethyl-1H-indazol-3-yl)propanal
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c1-2-14-12-8-4-3-6-10(12)11(13-14)7-5-9-15/h3-4,6,8-9H,2,5,7H2,1H3
InChIKey
LGUHVEKJLYRYJX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140369
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)