Merck
ENA413166386
Enamine
2,2-diethyl-1lambda4-thiomorpholin-1-one hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
Lieferanten-SKU: EN300-140328-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.76
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-140328-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-diethylthiomorpholine 1-oxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NOS.ClH/c1-3-8(4-2)7-9-5-6-11(8)10;/h9H,3-7H2,1-2H3;1H
InChIKey
DXBCZDGFCRIZHD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140328
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140328
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)