Merck
ENA413166307
Enamine
(1S)-1-(oxan-4-yl)ethan-1-ol
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
Lieferanten-SKU: EN300-141229-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-141229-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1S)-1-tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
InChIKey
HNSFAXPMNOFMQI-LURJTMIESA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141229
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141229
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)