Merck
ENA410544052
Enamine
6-chloro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
Größe auswählen
100 MG
€ 277,70
250 MG
€ 379,10
500 MG
€ 623,50
1 G
€ 787,30
2.5 G
€ 1.498,40
5 G
€ 2.195,20
10 G
€ 3.235,20
Lieferanten-SKU: EN300-45079-100MG
€ 277,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 277,70
250 MG
€ 379,10
500 MG
€ 623,50
1 G
€ 787,30
2.5 G
€ 1.498,40
5 G
€ 2.195,20
10 G
€ 3.235,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.61
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-45079-100MG
€ 277,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-N~2~-methyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4,10H,9H2,1H3
InChIKey
VDDRAMKPNRSSMG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45079
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45079
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)