Merck
ENA410543651
Enamine
2-{[2-(difluoromethoxy)phenyl]formamido}acetic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 165,90
250 MG
€ 220,50
500 MG
€ 379,10
1 G
€ 503,90
2.5 G
€ 944,60
5 G
€ 1.374,90
10 G
€ 2.017,10
Lieferanten-SKU: EN300-18463-100MG
€ 165,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 165,90
250 MG
€ 220,50
500 MG
€ 379,10
1 G
€ 503,90
2.5 G
€ 944,60
5 G
€ 1.374,90
10 G
€ 2.017,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-18463-100MG
€ 165,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
{[2-(difluoromethoxy)benzoyl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F2NO4/c11-10(12)17-7-4-2-1-3-6(7)9(16)13-5-8(14)15/h1-4,10H,5H2,(H,13,16)(H,14,15)
InChIKey
IXIDDWPLZUIVEX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18463
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18463
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)