Wichtige Dokumente
ENA410543288
Enamine
{4-[(2-fluorophenyl)methoxy]phenyl}methanamine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-140122-100MG
€ 203,60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-140122-100MG
€ 203,60
Iupac Name
(4-((2-fluorobenzyl)oxy)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H14FNO.ClH/c15-14-4-2-1-3-12(14)10-17-13-7-5-11(9-16)6-8-13;/h1-8H,9-10,16H2;1H
InChIKey
VCEAPZBMHGKMHI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140122
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)