Wichtige Dokumente
ENA408615851
Enamine
2-(4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-yl)ethan-1-amine
Größe auswählen
Vendor SKU: EN300-136477-100MG
€ 380,40
Verfügbarkeit
Größe auswählen
About This Item
Vendor SKU: EN300-136477-100MG
€ 380,40
Verfügbarkeit
Iupac Name
2-(4-methyl-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-8-2-5-10(6-3-8)7-4-9/h2H,3-7,9H2,1H3
InChIKey
OURDMWNUZXZQSJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136477