Merck
ENA408615651
Enamine
3-methoxy-2,2-dimethylpropanenitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 120,40
250 MG
€ 154,20
500 MG
€ 247,80
1 G
€ 344,00
2.5 G
€ 631,30
5 G
€ 913,40
10 G
€ 1.332,00
Lieferanten-SKU: EN300-135862-100MG
€ 120,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 120,40
250 MG
€ 154,20
500 MG
€ 247,80
1 G
€ 344,00
2.5 G
€ 631,30
5 G
€ 913,40
10 G
€ 1.332,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-135862-100MG
€ 120,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methoxy-2,2-dimethylpropanenitrile
Inchi Code
1S/C6H11NO/c1-6(2,4-7)5-8-3/h5H2,1-3H3
InChIKey
CEMLHCYKDRPMSS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135862
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135862
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)