Merck
ENA405194619
Enamine
3,3,3-trifluoro-N-(pyrrolidin-3-yl)propanamide hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 375,20
100 MG
€ 535,10
250 MG
€ 745,70
500 MG
€ 1.147,40
1 G
€ 1.459,40
2.5 G
€ 2.817,90
Lieferanten-SKU: EN300-134567-50MG
€ 375,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 375,20
100 MG
€ 535,10
250 MG
€ 745,70
500 MG
€ 1.147,40
1 G
€ 1.459,40
2.5 G
€ 2.817,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-134567-50MG
€ 375,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-N-(pyrrolidin-3-yl)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F3N2O.ClH/c8-7(9,10)3-6(13)12-5-1-2-11-4-5;/h5,11H,1-4H2,(H,12,13);1H
InChIKey
BBTRNGASIIFZIS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134567
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134567
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)