Merck
ENA405194498
Enamine
1,1,1-trifluoro-4,4-dimethylpentan-3-amine
Größe auswählen
50 MG
€ 584,20
100 MG
€ 733,70
250 MG
€ 927,40
500 MG
€ 1.299,20
1 G
€ 1.587,80
2.5 G
€ 2.843,60
5 G
€ 4.073,40
Lieferanten-SKU: EN300-134207-50MG
€ 584,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 584,20
100 MG
€ 733,70
250 MG
€ 927,40
500 MG
€ 1.299,20
1 G
€ 1.587,80
2.5 G
€ 2.843,60
5 G
€ 4.073,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-134207-50MG
€ 584,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-tert-butyl-3,3,3-trifluoropropylamine
Inchi Code
1S/C7H14F3N/c1-6(2,3)5(11)4-7(8,9)10/h5H,4,11H2,1-3H3
InChIKey
RFKMORYSKRWMRW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134207
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134207
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)