Wichtige Dokumente
ENA405194454
Enamine
3-tert-butylpyrrolidine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-134066-100MG
€ 232,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-134066-100MG
€ 232,20
Iupac Name
3-(tert-butyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-8(2,3)7-4-5-9-6-7;/h7,9H,4-6H2,1-3H3;1H
InChIKey
HOOQKJOVARXZGT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134066
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)