Wichtige Dokumente
ENA405194007
Enamine
(2R)-2,3-diaminopropan-1-ol dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-134896-50MG
€ 492,20
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-134896-50MG
€ 492,20
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(R)-2,3-diaminopropan-1-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C3H10N2O.2ClH/c4-1-3(5)2-6;;/h3,6H,1-2,4-5H2;2*1H/t3-;;/m1../s1
InChIKey
IKBUWJHUBADHSZ-HWYNEVGZSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134896
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)