Merck
ENA405193912
Enamine
2-[(2-methylbutan-2-yl)amino]propanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
10 G
€ 5.063,00
Lieferanten-SKU: EN300-133507-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
10 G
€ 5.063,00
About This Item
Molekulargewicht:
195.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-133507-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-pentylalanine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-5-8(3,4)9-6(2)7(10)11;/h6,9H,5H2,1-4H3,(H,10,11);1H
InChIKey
UFLKEGKARUGHBN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133507
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133507
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)