Merck
ENA405193850
Enamine
3-bromo-2-chloro-5-(chlorosulfonyl)benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
10 G
€ 3.616,10
Lieferanten-SKU: EN300-129460-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
10 G
€ 3.616,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.97
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-129460-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-5-(chlorosulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O4S/c8-5-2-3(15(10,13)14)1-4(6(5)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChIKey
HTTZAUSJRJCKML-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129460
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129460
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)