Merck
ENA402268125
Enamine
2-(4-aminobenzenesulfonyl)ethan-1-ol
Größe auswählen
100 MG
€ 178,90
250 MG
€ 237,40
500 MG
€ 415,50
1 G
€ 537,70
2.5 G
€ 1.013,50
5 G
€ 1.477,60
10 G
€ 2.170,50
Lieferanten-SKU: EN300-77616-100MG
€ 178,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 178,90
250 MG
€ 237,40
500 MG
€ 415,50
1 G
€ 537,70
2.5 G
€ 1.013,50
5 G
€ 1.477,60
10 G
€ 2.170,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-77616-100MG
€ 178,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
98-101
Iupac Name
2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethanol
Inchi Code
1S/C8H11NO3S/c9-7-1-3-8(4-2-7)13(11,12)6-5-10/h1-4,10H,5-6,9H2
InChIKey
CSCNRHJJGXZFGX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77616
Melting Point
98-101
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77616
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)