Merck
ENA402267880
Enamine
5-fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole-6-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 249,10
250 MG
€ 336,20
500 MG
€ 503,90
1 G
€ 633,90
2.5 G
€ 1.025,20
5 G
€ 1.676,50
10 G
€ 2.765,90
Lieferanten-SKU: EN300-133223-100MG
€ 249,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 249,10
250 MG
€ 336,20
500 MG
€ 503,90
1 G
€ 633,90
2.5 G
€ 1.025,20
5 G
€ 1.676,50
10 G
€ 2.765,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-133223-100MG
€ 249,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4FN3O2/c8-4-2-6-5(9-11-10-6)1-3(4)7(12)13/h1-2H,(H,12,13)(H,9,10,11)
InChIKey
OXEDXRQTZIOASY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133223
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133223
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)