Wichtige Dokumente
ENA402267655
Enamine
4-(propan-2-yloxy)butanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-132377-100MG
€ 232,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-132377-100MG
€ 232,20
Iupac Name
4-isopropoxybutanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14O3/c1-6(2)10-5-3-4-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
InChIKey
QEILUWNNSOGIFP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132377
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)