Merck
ENA402267635
Enamine
ethyl 3-bromo-2-chlorobenzoate
Größe auswählen
100 MG
€ 223,10
250 MG
€ 299,80
500 MG
€ 528,60
1 G
€ 679,40
2.5 G
€ 1.291,70
5 G
€ 1.888,40
Lieferanten-SKU: EN300-132320-100MG
€ 223,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 223,10
250 MG
€ 299,80
500 MG
€ 528,60
1 G
€ 679,40
2.5 G
€ 1.291,70
5 G
€ 1.888,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.52
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-132320-100MG
€ 223,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-bromo-2-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-2-13-9(12)6-4-3-5-7(10)8(6)11/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
FDVSBPVGYUMGND-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132320
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132320
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)