Merck
ENA402267060
Enamine
2-amino-1,3-oxazole-4-carboxamide
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
Lieferanten-SKU: EN300-118359-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-118359-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
216-220
Iupac Name
2-amino-1,3-oxazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C4H5N3O2/c5-3(8)2-1-9-4(6)7-2/h1H,(H2,5,8)(H2,6,7)
InChIKey
DMUQIMMDFYYYNS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118359
Melting Point
216-220
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118359
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)