Merck
ENA394768136
Enamine
1-(3,4-dimethoxyphenyl)cyclopentane-1-carbonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 214,00
250 MG
€ 285,50
500 MG
€ 493,50
1 G
€ 645,60
2.5 G
€ 1.220,20
5 G
€ 1.785,70
10 G
€ 2.625,50
Lieferanten-SKU: EN300-130234-100MG
€ 214,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 214,00
250 MG
€ 285,50
500 MG
€ 493,50
1 G
€ 645,60
2.5 G
€ 1.220,20
5 G
€ 1.785,70
10 G
€ 2.625,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-130234-100MG
€ 214,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
100-102
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C14H17NO2/c1-16-12-6-5-11(9-13(12)17-2)14(10-15)7-3-4-8-14/h5-6,9H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChIKey
UNNOXLSDQWRFPO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130234
Melting Point
100-102
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130234
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)