Merck
ENA394768018
Enamine
2-fluoro-4-hydrazinylpyridine
Größe auswählen
100 MG
€ 165,90
250 MG
€ 216,60
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 392,10
2.5 G
€ 774,30
5 G
€ 1.486,70
10 G
€ 2.856,90
Lieferanten-SKU: EN300-129837-100MG
€ 165,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 165,90
250 MG
€ 216,60
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 392,10
2.5 G
€ 774,30
5 G
€ 1.486,70
10 G
€ 2.856,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-129837-100MG
€ 165,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
97-99
Iupac Name
2-fluoro-4-hydrazinopyridine
Inchi Code
1S/C5H6FN3/c6-5-3-4(9-7)1-2-8-5/h1-3H,7H2,(H,8,9)
InChIKey
WPUCAFYQYAGPAV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129837
Melting Point
97-99
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129837
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)