Merck
ENA394767814
Enamine
3,5-dimethoxy-4-(propan-2-yl)benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 380,40
250 MG
€ 527,30
500 MG
€ 802,90
1 G
€ 1.017,40
2.5 G
€ 1.949,50
5 G
€ 2.863,40
10 G
€ 4.224,50
Lieferanten-SKU: EN300-129444-100MG
€ 380,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 380,40
250 MG
€ 527,30
500 MG
€ 802,90
1 G
€ 1.017,40
2.5 G
€ 1.949,50
5 G
€ 2.863,40
10 G
€ 4.224,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-129444-100MG
€ 380,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
180-184
Iupac Name
4-isopropyl-3,5-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O4/c1-7(2)11-9(15-3)5-8(12(13)14)6-10(11)16-4/h5-7H,1-4H3,(H,13,14)
InChIKey
XMENJIQNZZREBQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129444
Melting Point
180-184
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129444
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)