Merck
ENA394767757
Enamine
2-(oxan-2-yl)ethan-1-amine
Größe auswählen
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 189,30
500 MG
€ 272,50
1 G
€ 336,20
2.5 G
€ 601,40
5 G
€ 1.042,10
10 G
€ 1.542,60
Lieferanten-SKU: EN300-129332-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 189,30
500 MG
€ 272,50
1 G
€ 336,20
2.5 G
€ 601,40
5 G
€ 1.042,10
10 G
€ 1.542,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-129332-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-tetrahydro-2H-pyran-2-ylethanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c8-5-4-7-3-1-2-6-9-7/h7H,1-6,8H2
InChIKey
XHMSRGDEBWJLBE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129332
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129332
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)