Merck
ENA394767422
Enamine
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
Lieferanten-SKU: EN300-102890-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-102890-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
141-142
Iupac Name
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO4/c17-14(18)12-8-4-5-9-13(12)16-15(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,19)(H,17,18)
InChIKey
CTJMTYUXEWDGEW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102890
Melting Point
141-142
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102890
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)