Wichtige Dokumente
ENA394767076
Enamine
3-nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-6-amine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-127164-50MG
€ 411,60
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-127164-50MG
€ 411,60
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-6-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3O2.2ClH/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-11-9)12(13)14;;/h4-5,7H,1-3,10H2;2*1H
InChIKey
RHUWDZPNSHZEFL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127164
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)