Wichtige Dokumente
ENA394767032
Enamine
methyl 2,2-dimethylpent-4-ynoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-125401-100MG
€ 332,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-125401-100MG
€ 332,30
Iupac Name
methyl 2,2-dimethylpent-4-ynoate
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-5-6-8(2,3)7(9)10-4/h1H,6H2,2-4H3
InChIKey
NRPMIZFGLVJJOU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125401
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)