Merck
ENA390552377
Enamine
N-{2-[1-(methylamino)ethyl]phenyl}propane-1-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
€ 380,40
250 MG
€ 527,30
500 MG
€ 802,90
1 G
€ 1.017,40
Lieferanten-SKU: EN300-126880-100MG
€ 380,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 380,40
250 MG
€ 527,30
500 MG
€ 802,90
1 G
€ 1.017,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.37
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-126880-100MG
€ 380,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-{2-[1-(methylamino)ethyl]phenyl}-1-propanesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H20N2O2S/c1-4-9-17(15,16)14-12-8-6-5-7-11(12)10(2)13-3/h5-8,10,13-14H,4,9H2,1-3H3
InChIKey
NJUSVIUNIXKBPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126880
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126880
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)