Wichtige Dokumente
ENA390347517
Enamine
1-(2,6-dimethylpyridin-4-yl)ethan-1-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-126484-100MG
€ 441,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-126484-100MG
€ 441,50
Iupac Name
1-(2,6-dimethyl-4-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-6-4-9(8(3)11)5-7(2)10-6/h4-5H,1-3H3
InChIKey
FLQWILGTHKHWNV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126484
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)