Merck
ENA390347507
Enamine
ethyl 2-hydrazinyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 162,00
250 MG
€ 211,40
500 MG
€ 306,30
1 G
€ 380,40
2.5 G
€ 752,20
5 G
€ 1.371,00
10 G
€ 2.609,90
Lieferanten-SKU: EN300-125093-100MG
€ 162,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 162,00
250 MG
€ 211,40
500 MG
€ 306,30
1 G
€ 380,40
2.5 G
€ 752,20
5 G
€ 1.371,00
10 G
€ 2.609,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-125093-100MG
€ 162,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
172-174
Iupac Name
ethyl 2-hydrazino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N4O2/c1-3-14-7(13)6-4-10-8(12-9)11-5(6)2/h4H,3,9H2,1-2H3,(H,10,11,12)
InChIKey
VBRMUJGUHAMQNU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125093
Melting Point
172-174
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125093
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)