Wichtige Dokumente
ENA390347395
Enamine
2-cyclobutyl-1-phenylethan-1-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-126224-100MG
€ 380,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-126224-100MG
€ 380,40
Iupac Name
2-cyclobutyl-1-phenylethanone
Inchi Code
1S/C12H14O/c13-12(9-10-5-4-6-10)11-7-2-1-3-8-11/h1-3,7-8,10H,4-6,9H2
InChIKey
YVHVQVZHGGIEFS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126224
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)