Wichtige Dokumente
ENA390347011
Enamine
1-(1H-pyrrol-3-yl)ethan-1-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-125313-100MG
€ 461,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-125313-100MG
€ 461,00
Iupac Name
1-(1H-pyrrol-3-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H10N2/c1-5(7)6-2-3-8-4-6/h2-5,8H,7H2,1H3
InChIKey
RFBQAWJJJXBCSN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125313
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)