Merck
ENA390347004
Enamine
4-cyclopropyl-3-methyl-4H-1,2,4-triazole
Größe auswählen
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
Lieferanten-SKU: EN300-125306-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-125306-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-cyclopropyl-3-methyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-8-7-4-9(5)6-2-3-6/h4,6H,2-3H2,1H3
InChIKey
PPOQYPIYKVSVQX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125306
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125306
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)