Merck
ENA390346962
Enamine
3,3-dimethyl-1-(pyridin-4-yl)butan-2-one
Größe auswählen
100 MG
€ 223,10
250 MG
€ 299,80
500 MG
€ 528,60
1 G
€ 679,40
2.5 G
€ 1.291,70
5 G
€ 1.888,40
10 G
€ 2.778,90
Lieferanten-SKU: EN300-125226-100MG
€ 223,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 223,10
250 MG
€ 299,80
500 MG
€ 528,60
1 G
€ 679,40
2.5 G
€ 1.291,70
5 G
€ 1.888,40
10 G
€ 2.778,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-125226-100MG
€ 223,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
41-43
Iupac Name
3,3-dimethyl-1-(4-pyridinyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)10(13)8-9-4-6-12-7-5-9/h4-7H,8H2,1-3H3
InChIKey
LHLKBBIYRNFVSS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125226
Melting Point
41-43
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125226
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)