Merck
ENA390346889
Enamine
2-methyl-2-(methylsulfanyl)propan-1-ol
Größe auswählen
100 MG
€ 414,20
250 MG
€ 571,50
500 MG
€ 871,80
1 G
€ 1.105,80
2.5 G
€ 2.123,70
5 G
€ 3.120,80
10 G
€ 4.605,40
Lieferanten-SKU: EN300-126171-100MG
€ 414,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 414,20
250 MG
€ 571,50
500 MG
€ 871,80
1 G
€ 1.105,80
2.5 G
€ 2.123,70
5 G
€ 3.120,80
10 G
€ 4.605,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-126171-100MG
€ 414,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2-(methylthio)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C5H12OS/c1-5(2,4-6)7-3/h6H,4H2,1-3H3
InChIKey
WABFZEAMBRXWED-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126171
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126171
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)