Wichtige Dokumente
ENA388700511
Enamine
3-(oxane-4-carbonyl)pyridine
About This Item
Iupac Name
3-pyridinyl(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanone
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c13-11(9-3-6-14-7-4-9)10-2-1-5-12-8-10/h1-2,5,8-9H,3-4,6-7H2
InChIKey
RPDXTMKRWPMHLF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124547
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)