Merck
ENA388700177
Enamine
3-tert-butyl-6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
Größe auswählen
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
Lieferanten-SKU: EN300-123827-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.79
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-123827-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-tert-butyl-6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
Inchi Code
1S/C16H20ClN/c1-16(2,3)10-4-6-14-12(8-10)13-9-11(17)5-7-15(13)18-14/h5,7,9-10,18H,4,6,8H2,1-3H3
InChIKey
RZLRQRPFXZFMPI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123827
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123827
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)