Wichtige Dokumente
ENA388700127
Enamine
2-amino-3,3,3-trifluoro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-123710-50MG
€ 415,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-123710-50MG
€ 415,50
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]alanine
Inchi Code
1S/C10H7F6NO2/c11-9(12,13)6-3-1-2-5(4-6)8(17,7(18)19)10(14,15)16/h1-4H,17H2,(H,18,19)
InChIKey
NWAFPWFGGFFLDE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123710
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)