Wichtige Dokumente
ENA388700068
Enamine
1-(3-ethylpyridin-2-yl)ethan-1-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-123544-100MG
€ 468,80
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-123544-100MG
€ 468,80
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-(3-ethyl-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-3-8-5-4-6-10-9(8)7(2)11/h4-6H,3H2,1-2H3
InChIKey
IOYXDXJFCVPYSZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123544
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)