Wichtige Dokumente
ENA388191889
Enamine
6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-120862-100MG
€ 329,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-120862-100MG
€ 329,70
Iupac Name
6-fluoro-3-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO3/c11-8-1-2-9-6(4-8)3-7(5-14-9)10(12)13/h1-2,4,7H,3,5H2,(H,12,13)
InChIKey
POJZDZQAEYSLOK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120862
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)