Wichtige Dokumente
ENA387772867
Enamine
7,9-dimethyl-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-109179-100MG
€ 376,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-109179-100MG
€ 376,50
mp (Schmelzpunkt)
333-334
Iupac Name
7,9-dimethyl-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C10H16N2O2/c1-6-3-7(2)5-10(4-6)8(13)11-9(14)12-10/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
InChIKey
YYLYCNHLXYNSSJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109179
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)