Merck
ENA387772656
Enamine
2-(2,2-difluoroethoxy)pyridine-4-carbonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 380,40
250 MG
€ 527,30
500 MG
€ 802,90
1 G
€ 1.017,40
2.5 G
€ 1.949,50
5 G
€ 2.863,40
Lieferanten-SKU: EN300-119713-100MG
€ 380,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 380,40
250 MG
€ 527,30
500 MG
€ 802,90
1 G
€ 1.017,40
2.5 G
€ 1.949,50
5 G
€ 2.863,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-119713-100MG
€ 380,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,2-difluoroethoxy)isonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H6F2N2O/c9-7(10)5-13-8-3-6(4-11)1-2-12-8/h1-3,7H,5H2
InChIKey
OQHZRPHVQQIVDZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119713
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119713
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)