Merck
ENA379364594
Enamine
3-(2-aminoacetyl)benzonitrile hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 414,20
250 MG
€ 571,50
500 MG
€ 871,80
1 G
€ 1.105,80
2.5 G
€ 2.123,70
5 G
€ 3.120,80
10 G
€ 4.605,40
Lieferanten-SKU: EN300-118865-100MG
€ 414,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 414,20
250 MG
€ 571,50
500 MG
€ 871,80
1 G
€ 1.105,80
2.5 G
€ 2.123,70
5 G
€ 3.120,80
10 G
€ 4.605,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-118865-100MG
€ 414,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(aminoacetyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8N2O.ClH/c10-5-7-2-1-3-8(4-7)9(12)6-11;/h1-4H,6,11H2;1H
InChIKey
QWDOWSHQAJBQRD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118865
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118865
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)