Wichtige Dokumente
ENA379364145
Enamine
1-methyl-4-(pyrrolidin-3-yl)piperidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-118113-50MG
€ 384,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-118113-50MG
€ 384,30
Iupac Name
1-methyl-4-(3-pyrrolidinyl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H20N2/c1-12-6-3-9(4-7-12)10-2-5-11-8-10/h9-11H,2-8H2,1H3
InChIKey
SCIGNRJWFLJIEM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118113
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)