Wichtige Dokumente
ENA379363557
Enamine
2-[4-(4-methoxyphenoxy)phenyl]ethan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-117835-100MG
€ 388,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-117835-100MG
€ 388,20
mp (Schmelzpunkt)
221-224
Iupac Name
2-[4-(4-methoxyphenoxy)phenyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NO2.ClH/c1-17-13-6-8-15(9-7-13)18-14-4-2-12(3-5-14)10-11-16;/h2-9H,10-11,16H2,1H3;1H
InChIKey
XXBIRCVTBMPSOW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117835
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)