Merck
ENA375228278
Enamine
3-fluoro-2-iodobenzamide
Größe auswählen
100 MG
€ 376,50
250 MG
€ 518,20
500 MG
€ 788,60
1 G
€ 999,20
2.5 G
€ 1.914,40
5 G
€ 2.811,40
10 G
€ 4.149,10
Lieferanten-SKU: EN300-114616-100MG
€ 376,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 376,50
250 MG
€ 518,20
500 MG
€ 788,60
1 G
€ 999,20
2.5 G
€ 1.914,40
5 G
€ 2.811,40
10 G
€ 4.149,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-114616-100MG
€ 376,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-fluoro-2-iodobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5FINO/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
InChIKey
GPKAQFJJYPQAHG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114616
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114616
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)