Merck
ENA375228096
Enamine
2-methyl-3-oxo-2-azatricyclo[6.3.1.0,4,12]dodeca-1(11),4(12),5,7,9-pentaene-9-sulfonyl chloride
Größe auswählen
100 MG
€ 376,50
250 MG
€ 518,20
500 MG
€ 788,60
1 G
€ 999,20
2.5 G
€ 1.914,40
Lieferanten-SKU: EN300-116077-100MG
€ 376,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 376,50
250 MG
€ 518,20
500 MG
€ 788,60
1 G
€ 999,20
2.5 G
€ 1.914,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.72
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-116077-100MG
€ 376,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-2-oxo-1,2-dihydrobenzo[cd]indole-6-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H8ClNO3S/c1-14-9-5-6-10(18(13,16)17)7-3-2-4-8(11(7)9)12(14)15/h2-6H,1H3
InChIKey
QCMJKMULXRHZKZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116077
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116077
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)