Merck
ENA375228048
Enamine
1-phenylbut-3-yn-2-one
Größe auswählen
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
10 G
€ 3.616,10
Lieferanten-SKU: EN300-115937-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
10 G
€ 3.616,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-115937-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-phenyl-3-butyn-2-one
Inchi Code
1S/C10H8O/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
InChIKey
WUZGMAXWGIRPRC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115937
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115937
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)